Ethyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3288D-1G
APOSPC3288D-1GEA
52.2
EUR
APOSPC3288D-1G
Ethyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetate 97%
Ethyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetate
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₂ Molecular Weight: 232,2 g/mol Flammpunkt: 66 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236677 CAS-Nummer: 81580-50-9 |