2-(2-Fluoroethoxy)-5-methylbenzoic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC32902-100MG
APOSPC32902-100MGEA 499 EUR
APOSPC32902-100MG
2-(2-Fluoroethoxy)-5-methylbenzoic acid 95%
2-(2-Fluoroethoxy)-5-methylbenzoic acid
Formel: C₁₀H₁₁FO₃
Molecular Weight: 198,191 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20661084
CAS-Nummer: 1269797-08-1