Eisen(III)fluorid, wasserfrei 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Eisentrifluorid
PC3291-100G
PC3291-50G
APOSPC3291-100GEA
219
EUR
APOSPC3291-100G
APOSPC3291-50G
Eisen(III)fluorid, wasserfrei 99%
Iron(III) fluoride
Formel:
F₃Fe Schmelzpunkt: 1030 °C Dichte: 3,52 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011012 CAS-Nummer: 7783-50-8 EINECS: 232-002-4 UN: 3260 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...