Eisen(III)fluorid, wasserfrei 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Eisentrifluorid

PC3291-100G PC3291-50G
APOSPC3291-100GEA 219 EUR
APOSPC3291-100G APOSPC3291-50G
Eisen(III)fluorid, wasserfrei 99%
Iron(III) fluoride
Formel: F₃Fe
Schmelzpunkt: 1030 °C
Dichte: 3,52 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011012
CAS-Nummer: 7783-50-8
EINECS: 232-002-4
UN: 3260
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR