4-[(Difluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3296-100MG
APOSPC3296-100MGEA 0 EUR
APOSPC3296-100MG
4-[(Difluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
4-[(Difluoromethyl)sulphanyl]aniline
Formel: C₇H₇F₂NS
Siedepunkt: 89…90 °C (0,5 mm Hg)
Dichte: 1,3122 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01074361
CAS-Nummer: 24933-60-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III