6-Bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC32965-100MG
APOSPC32965-100MGEA
31.9
EUR
APOSPC32965-100MG
6-Bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Bromo-8-fluoro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₃BrF₄N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32219447 CAS-Nummer: 2407339-59-5 |