3'-Fluoracetanilid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(3-Fluorphenyl)acetamid
PC3330-5G
APOSPC3330-5GEA 14.7 EUR
APOSPC3330-5G
3'-Fluoracetanilid 98%
3'-Fluoracetanilid
Formel: C₈H₈FNO
Molecular Weight: 153,16 g/mol
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017917
CAS-Nummer: 351-28-0