Perfluor-1-octen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3331-5G
APOSPC3331-5GEA 277 EUR
APOSPC3331-5G
Perfluor-1-octen
Perfluor-1-octen
Formel: C₈F₁₆
Siedepunkt: 102…105 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236708
CAS-Nummer: 559-14-8