Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3336-25G PC3336-5G
APOSPC3336-25GEA 633 EUR
APOSPC3336-25G APOSPC3336-5G
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester 97%
Perfluoro-2,5,8,11,14-pentamethyl-3,6,9,12,15-pentaoxaoctadecanoic acid, methyl ester
Formel: C₁₉H₃F₃₅O₇
Siedepunkt: 97…98 °C (0,6 mm Hg)
Dichte: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038871
CAS-Nummer: 1005033-64-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR