3,4-Difluor-5-(trifluormethyl)benzoesäure 95% min
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3342-250MG
APOSPC3342-250MGEA 418 EUR
APOSPC3342-250MG
3,4-Difluor-5-(trifluormethyl)benzoesäure 95% min
3,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₃F₅O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236257
CAS-Nummer: 237761-76-1