1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3344-1G
APOSPC3344-1GEA 74.1 EUR
APOSPC3344-1G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one 95%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]but-1-en-3-one
Formel: C₁₁H₉F₃O
Siedepunkt: 115 °C/2,5mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052843
CAS-Nummer: 80992-92-3