1H,1H-Perfluorohexyl-p-toluenesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3346-1G
APOSPC3346-1GEA
170
EUR
APOSPC3346-1G
1H,1H-Perfluorohexyl-p-toluenesulphonate 97%
1H,1H-Perfluorohexyl-p-toluenesulphonate
Formel:
C₁₃H₉F₁₁O₃S Molecular Weight: 454,26 g/mol Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04038342 CAS-Nummer: 355-77-1 |