Ethyl {[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC3350-1G
APOSPC3350-1GEA 176 EUR
APOSPC3350-1G
Ethyl {[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}acetate
Ethyl {[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]amino}acetate
Formel: C₁₁H₁₁F₃N₂O₄
Molecular Weight: 292,211 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00239175
CAS-Nummer: 735-40-0