2,6-Difluor-3-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3351-250MG
APOSPC3351-250MGEA
0
EUR
APOSPC3351-250MG
2,6-Difluor-3-hydroxyphenylboronsäure
2,6-Difluor-3-hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BF₂O₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09878345 CAS-Nummer: 957065-86-0 |