Ethyl-6,7-dichlor-3-(trifluormethyl)-1,4-dihydrochinoxalin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
PC3358-100MG
APOSPC3358-100MGEA
306
EUR
APOSPC3358-100MG
Ethyl-6,7-dichlor-3-(trifluormethyl)-1,4-dihydrochinoxalin-2-carboxylat
Ethyl-6,7-dichlor-3-(trifluormethyl)-1,4-dihydrochinoxalin-2-carboxylat
Formel:
C₁₂H₉Cl₂F₃N₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878367 CAS-Nummer: 957062-92-9 |