3,3-Dimethyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]azetidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3362-250MG
APOSPC3362-250MGEA
340
EUR
APOSPC3362-250MG
3,3-Dimethyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]azetidin-2-one
3,3-Dimethyl-1-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]azetidin-2-one
Formel:
C₁₂H₁₁F₃N₂O₃ Molecular Weight: 288,223 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907677 CAS-Nummer: 861881-16-5 |