1,2-Dichlor-3-fluorbenzol 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3368-25G PC3368-5G
APOSPC3368-25GEA 77 EUR
APOSPC3368-25G APOSPC3368-5G
1,2-Dichlor-3-fluorbenzol 96%
1,2-Dichloro-3-fluorobenzene
Formel: C₆H₃Cl₂F
Siedepunkt: 80 °C/22mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060647
CAS-Nummer: 36556-50-0

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR