3'-Fluoracetophenon 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: m-Fluoracetophenon

PC3370-100G PC3370-25G PC3370-1G PC3370-5G PC3370-10G
APOSPC3370-100GEA 133 EUR
APOSPC3370-100G APOSPC3370-25G APOSPC3370-1G APOSPC3370-5G APOSPC3370-10G
3'-Fluoracetophenon 97%
3'-Fluoracetophenon
Formel: C₈H₇FO
Molecular Weight: 138.14 g/mol
Siedepunkt: 81 °C/9mmHg
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 1.126 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000338
CAS-Nummer: 455-36-7
EINECS: 207-245-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR