2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3383-50G
APOSPC3383-50GEA
1160
EUR
APOSPC3383-50G
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl trifluoromethanesulphonate
Formel:
C₄H₃F₇O₃S Siedepunkt: 122…125 °C/737mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02093338 CAS-Nummer: 6401-02-1 UN: 2927 ADR: 6.1+8,II |