Trifluoroacetyl triflate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Trifluoroacetyl Trifluoromethanesulphonate
PC3391-5G
APOSPC3391-5GEA
284
EUR
APOSPC3391-5G
Trifluoroacetyl triflate 96%
Trifluoroacetyl triflate
Formel:
C₃F₆O₄S Molecular Weight: 246,08 g/mol Siedepunkt: 62…63 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00011638 CAS-Nummer: 68602-57-3 UN: 2922 ADR: 8+6.1,I |