2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3399-25G PC3399-100G
APOSPC3399-25GEA 66.7 EUR
APOSPC3399-25G APOSPC3399-100G
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane 99%
2-(Trifluoromethyl)-3-ethoxydodecafluorohexane
Formel: C₉H₅F₁₅O
Siedepunkt: 130 °C
Schmelzpunkt: –100 °C
Dichte: 1,61 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038367
CAS-Nummer: 297730-93-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR