3-Fluoranilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3400-100G
PC3400-1KG
PC3400-500G
PC3400-25G
APOSPC3400-100GEA
143
EUR
APOSPC3400-100G
APOSPC3400-1KG
APOSPC3400-500G
APOSPC3400-25G
3-Fluoranilin 98%
3-Fluoranilin
Formel:
C₆H₆FN Siedepunkt: 186…187 °C Schmelzpunkt: –2 °C Dichte: 1,156 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 77 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00007758 CAS-Nummer: 372-19-0 EINECS: 206-747-0 UN: 2941 ADR: 6.1,III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...