3-Fluoranilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3400-100G PC3400-1KG PC3400-500G PC3400-25G
APOSPC3400-100GEA 143 EUR
APOSPC3400-100G APOSPC3400-1KG APOSPC3400-500G APOSPC3400-25G
3-Fluoranilin 98%
3-Fluoranilin
Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 186…187 °C
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,156 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007758
CAS-Nummer: 372-19-0
EINECS: 206-747-0
UN: 2941
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR