4-Fluoranilin 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3410-250G
APOSPC3410-250GEA 0 EUR
APOSPC3410-250G
4-Fluoranilin 99%
4-Fluoranilin
Intermediate for the production of Flumazenil.
Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 186…187 °C
Dichte: 1,158 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007829
CAS-Nummer: 371-40-4
EINECS: 206-735-5
UN: 2941
ADR: 6.1,III