3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC3426-25G
PC3426-5G
PC3426-1G
APOSPC3426-25GEA
342
EUR
APOSPC3426-25G
APOSPC3426-5G
APOSPC3426-1G
3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon 98%
3'-Fluor-4'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆F₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236273 CAS-Nummer: 237761-81-8 |