2-Amino-3-brom-5-(trifluormethyl)pyridin 98+%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinylamine, 2-Amino-3-bromo-5-trifluoromethylpyridine

PC3431-1G
APOSPC3431-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3431-1G
2-Amino-3-brom-5-(trifluormethyl)pyridin 98+%
2-Amino-3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄BrF₃N₂
Schmelzpunkt: 97…101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375382
CAS-Nummer: 79456-30-7

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR