2-(Difluormethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3432-250MG
APOSPC3432-250MGEA
14.7
EUR
APOSPC3432-250MG
2-(Difluormethoxy)benzoesäure 98%
2-(Difluormethoxy)benzoesäure
Formel:
C₈H₆F₂O₃ Molecular Weight: 188.13 g/mol Schmelzpunkt: 98…101 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236223 CAS-Nummer: 97914-59-5 |