2-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Ethoxycabonyl-5-fluorophenylboronic acid, (2-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorophenyl)boronic acid
PC3438-1G
APOSPC3438-1GEA
176
EUR
APOSPC3438-1G
2-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorphenylboronsäure
2-(Ethoxycarbonyl)-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₀BFO₄ Molecular Weight: 211,9800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878342 CAS-Nummer: 957062-87-2 |