4-(Difluormethoxy)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3447-1G
APOSPC3447-1GEA 94.4 EUR
APOSPC3447-1G
4-(Difluormethoxy)benzylalkohol 98%
4-(Difluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₈F₂O₂
Siedepunkt: 78…80 °C/0,2mmHg
Dichte: 1,26 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236228
CAS-Nummer: 170924-50-2