3-Brom-N,N-dipropyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC3448-1G
APOSPC3448-1GEA
263
EUR
APOSPC3448-1G
3-Brom-N,N-dipropyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
3-Brom-N,N-dipropyl-5-(trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₃H₁₇BrF₃NO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878371 CAS-Nummer: 957062-78-1 |