2-(4-Fluorobenzenesulphonyl)acetamide oxime 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3449-1G
APOSPC3449-1GEA
88.6
EUR
APOSPC3449-1G
2-(4-Fluorobenzenesulphonyl)acetamide oxime 97%
2-(4-Fluorobenzenesulphonyl)acetamide oxime
Formel:
C₈H₉FN₂O₃S Molecular Weight: 232,23 g/mol Schmelzpunkt: 180…183 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00205110 CAS-Nummer: 175203-76-6 |