1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3451-1G
APOSPC3451-1GEA
0
EUR
APOSPC3451-1G
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin
1-(4-Fluor-2-nitrophenyl)piperidin
Formel:
C₁₁H₁₃FN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00798370 CAS-Nummer: 719-70-0 |