Undecafluorohexanoic acid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3454-1G PC3454-5G PC3454-10G
APOSPC3454-1GEA 0 EUR
APOSPC3454-1G APOSPC3454-5G APOSPC3454-10G
Undecafluorohexanoic acid
Undecafluorohexanoic acid
Formel: C₆HF₁₁O₂
Siedepunkt: 157 °C
Dichte: 1,762 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00198040
CAS-Nummer: 307-24-4
EINECS: 206-196-6
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR