4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3459-100G
APOSPC3459-100GEA 179 EUR
APOSPC3459-100G
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid 98%
4-Brom-2-fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₃BrClFO₂S
Molecular Weight: 273,51 g/mol
Siedepunkt: 84 °C/0,5mmHg
Schmelzpunkt: 63…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01090993
CAS-Nummer: 216159-03-4
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR