3-Fluorbenzaldehyd 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3460-100G
PC3460-1KG
PC3460-500G
APOSPC3460-100GEA
23.2
EUR
APOSPC3460-100G
APOSPC3460-1KG
APOSPC3460-500G
3-Fluorbenzaldehyd 98%
3-Fluorbenzaldehyd
Formel:
C₇H₅FO Siedepunkt: 56…58 °C/10mmHg Dichte: 1,174 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 56 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003348 CAS-Nummer: 456-48-4 EINECS: 207-266-9 UN: 1989 ADR: 3,III |