2-Fluorobenzal bromide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3471-1G
PC3471-5G
APOSPC3471-1GEA
0
EUR
APOSPC3471-1G
APOSPC3471-5G
2-Fluorobenzal bromide
2-Fluorobenzal bromide
Formel:
C₇H₅Br₂F Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00045061 CAS-Nummer: 220141-76-4 UN: 1760 ADR: 8,III |