2-Fluorbenzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluorbenzoesäureamid
PC3472-5G
PC3472-25G
APOSPC3472-5GEA
56.7
EUR
APOSPC3472-5G
APOSPC3472-25G
2-Fluorbenzamid 98%
2-Fluorbenzamid
Formel:
C₇H₆FNO Molecular Weight: 139.13 g/mol Siedepunkt: 287 Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007970 CAS-Nummer: 445-28-3 EINECS: 207-157-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...