4-Fluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluorbenzoesäureamid
PC3476-100G
APOSPC3476-100GEA
31.9
EUR
APOSPC3476-100G
4-Fluorbenzamid
4-Fluorbenzamid
Formel:
C₇H₆FNO Molecular Weight: 139,13 g/mol Schmelzpunkt: 154…156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007992 CAS-Nummer: 824-75-9 |