Fluorbenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: Phenylfluorid

PC3480-100G
APOSPC3480-100GEA 21.9 EUR
APOSPC3480-100G
Fluorbenzol 99%
Fluorbenzol

Alternative solvent to benzene which is less toxic.

Formel: C₆H₅F
Molecular Weight: 96,1 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C
Schmelzpunkt: –42 °C
Dichte: 1,024 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000280
CAS-Nummer: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR