1-(3-Fluorophenyl)propylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Amino-1-(3-fluorophenyl)propane, α-Ethyl-3-fluorobenzylamine
PC3484-250MG
APOSPC3484-250MGEA
158
EUR
APOSPC3484-250MG
1-(3-Fluorophenyl)propylamine
1-(3-Fluorophenyl)propylamine
Formel:
C₉H₁₂FN Flammpunkt: 85 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784284 CAS-Nummer: 473732-57-9 |