[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3487M-1G
APOSPC3487M-1GEA 109 EUR
APOSPC3487M-1G
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile 97%
[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]acetonitrile
Formel: C₈H₆FNO₂S
Schmelzpunkt: 87…93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00179339
CAS-Nummer: 32083-66-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III