2-Fluorbenzolsulfonylchlorid 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC3488-100G
APOSPC3488-100GEA 168 EUR
APOSPC3488-100G
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid 98%
2-Fluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₄ClFO₂S
Siedepunkt: 142…146 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 26 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042285
CAS-Nummer: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR