2-Brom-N-butyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC3493-1G
APOSPC3493-1GEA
248
EUR
APOSPC3493-1G
2-Brom-N-butyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
2-Brom-N-butyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₁H₁₃BrF₃NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878395 CAS-Nummer: 957062-76-9 |