2-Brom-N-cyclopropyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
PC3494-1G
APOSPC3494-1GEA
357
EUR
APOSPC3494-1G
2-Brom-N-cyclopropyl-4-(trifluormethoxy)benzolsulfonamid
Formel:
C₁₀H₉BrF₃NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09878380 CAS-Nummer: 957062-79-2 |