1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-3-methylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3507-1G
APOSPC3507-1GEA
371
EUR
APOSPC3507-1G
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-3-methylpiperazine
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]-3-methylpiperazine
Formel:
C₁₂H₁₇FN₂O₂S Schmelzpunkt: 90…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692476 CAS-Nummer: 914637-61-9 |