2-[4-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazin-1-yl]ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
PC3508-1G
APOSPC3508-1GEA
270
EUR
APOSPC3508-1G
2-[4-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazin-1-yl]ethanol
2-[4-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperazin-1-yl]ethanol
Formel:
C₁₃H₁₉FN₂O₃S Schmelzpunkt: 132…135 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03849563 CAS-Nummer: 887453-53-4 |