1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC3509-1G
APOSPC3509-1GEA
335
EUR
APOSPC3509-1G
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxamide
Formel:
C₁₃H₁₇FN₂O₃S Schmelzpunkt: 226…228 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692427 CAS-Nummer: 914637-63-1 |