1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC3514-1G
APOSPC3514-1GEA
383
EUR
APOSPC3514-1G
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₆FNO₄S Molecular Weight: 301,334 g/mol Schmelzpunkt: 189…191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692429 CAS-Nummer: 914637-69-7 |