1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC3517-500MG
APOSPC3517-500MGEA
303
EUR
APOSPC3517-500MG
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
1-[4-Fluoro-2-(methylsulphonyl)phenyl]piperidine-4-carboxylic acid
Formel:
C₁₃H₁₆FNO₄S Molecular Weight: 301,334 g/mol Schmelzpunkt: 165…167 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08692468 CAS-Nummer: 914637-73-3 |