8-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Lieferant: Apollo Scientific
PC3518-1G
APOSPC3518-1GEA 270 EUR
APOSPC3518-1G
8-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
8-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)-1,4-dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
Formel: C₁₃H₁₅FN₂O₄
Schmelzpunkt: 123…125 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08692382
CAS-Nummer: 252336-82-6